Learn More
Fenilpropiolato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11310134
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11310134 25 g 25 g
11300134 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11310134 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L00603.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
Ethyl phenylpropiolate, is an important organic intermediate. It is also used as an intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilpropiolato de etilo es un importante intermedio orgánico. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, llos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-94-6
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.199
Número MDL MFCD00009185
Clave InChI ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
Nombre IUPAC etil 3-fenilprop-2-inoato
SMILES CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylpropiolate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 152°C to 153°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.552
Cantidad 25 g
Beilstein 639637
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.