Learn More
Fenilpropiolato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300134 5 g 5 g
11310134 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00603.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
Ethyl phenylpropiolate, is an important organic intermediate. It is also used as an intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilpropiolato de etilo es un importante intermedio orgánico. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, llos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-94-6
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.199
Número MDL MFCD00009185
Clave InChI ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
Nombre IUPAC etil 3-fenilprop-2-inoato
SMILES CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylpropiolate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 152°C to 153°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.552
Cantidad 5 g
Beilstein 639637
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%