Learn More
Fenilpropiolato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724421 5 g Frasco de vidrio 5 g
10580751 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-94-6
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00009185
Clave InChI ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
Nombre IUPAC etil 3-fenilprop-2-inoato
SMILES CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylpropiolate
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 260°C to 270°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C∽CCO2C2H5
Índice de refracción 1.5510 to 1.553
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 634
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido