Learn More
Fenilglioxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460878 5 g 5 g
11470878 25 g 25 g
11480878 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25292.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-79-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ethyl phenylglyoxylate has been used in preparation of 1,5-dihydro-5-deazaflavin derivatives possessing a chiral substituent at N(3) position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilglioxilato de etilo se ha utilizado en la preparación de derivados de 1,5-dihidro-5-deazaflavina, que presentan un sustituyente quiral en posición N(3).
Solubilidad
Soluble en agua 1143 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-79-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00009120
Clave InChI QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
Nombre IUPAC etil 2-oxo-2-fenilacetato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylglyoxylate
Densidad 1.122
Punto de ebullición 138°C to 139°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 1143mg/L @ 25°C .
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%