Learn More
Etilfenilcianoacetato, TRC
Código de producto. 30378035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30378035 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30378035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9260055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Phenylcyanoacetate
CAS 4553-07-5
Fórmula molecular C11H11NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Cyanophenyl-acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (±)-2-cyano-2-phenylacetate, Ethyl 2-cyano-2-phenylacetate, Ethyl 2-phenyl-2-cyanoacetate, Ethyl Cyanophenylacetate, Ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, Ethyl alpha-cyanobenzeneacetate, Ethyl alpha-cyanophenylacetate, NSC 362, Phenylcyanoacetic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079