Learn More
Fenilcianoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376716 25 g 25 g
11366716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03929.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4553-07-5
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00001866
Clave InChI SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl phenylcyanoacetate, phenylcyanoacetic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylacetate, ethyl cyano phenyl acetate, ethyl alpha-cyanophenylacetate, ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, alpha-cyanobenzeneacetic acid, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-cyano-, ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester
PubChem CID 95298
ChEBI CHEBI:51926
Nombre IUPAC etil 2-ciano-2-fenilacetato
SMILES CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylcyanoacetate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 274°C to 275°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 25 g
Beilstein 611232
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 98%