Learn More
Etil fenilcianoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142480 5 g Frasco de vidrio 5 g
10616882 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118830050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4553-07-5
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00001866
Clave InChI SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenylcyanoacetate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 275°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CN)CO2C2H5
Índice de refracción 1.5033 to 1.5053
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 854
Gravedad específica 1.09
Sinónimo s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
Nombre IUPAC (2S)-2-aminopentanodioato de dibencilo; clorhidrato
PubChem CID 199613
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl phenylcyanoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.