Learn More
Acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetic Acid Ethylester |
| CAS | 101-97-3 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |