Learn More
Acetato de etilo, TRC
Código de producto. 30384135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384135 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30384135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92581025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetic Acid Ethylester
CAS 101-97-3
Fórmula molecular C10 H12 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenilacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837