Learn More
Sulfuro de etilfenilo, TRC
Código de producto. 30371179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371179 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9259955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Phenyl Sulfide
CAS 622-38-8
Fórmula molecular C8H10S
Cantidad 5 g
Sinónimo (Ethylthio)benzene, (Phenylthio)ethane, Ethyl Phenyl Sulfide, NSC 75124, Phenyl Ethyl Sulfide, Thiophenetole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCSc1ccccc1
Nombre IUPAC etilsulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 138.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0503