Learn More
Sulfuro de fenilo de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491748 5 g 5 g
11401758 25 g 25 g
11411758 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13987.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-38-8 | C8H10S | 138.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-38-8
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.23
Número MDL MFCD00009265
Clave InChI AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenyl sulfide, ethylthio benzene, benzene, ethylthio, thiophenetole, phenyl ethyl sulfide, ethylphenylsulfide, phenylthio ethane, ethylsulfanyl benzene, sulfide, ethyl phenyl, 1-thiapropyl benzene
PubChem CID 12144
Nombre IUPAC etilsulfanilbenceno
SMILES CCSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenyl sulfide
Densidad 1.02
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.5655
Cantidad 5 g
Beilstein 1905731
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 98%