Learn More
Fenoxiacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452197 250 g 250 g
11438136 10 g 10 g
11448136 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14156.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2555-49-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2555-49-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00026895
Clave InChI MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
Nombre IUPAC etil 2-fenoxiacetato
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenoxyacetate
Densidad 1.108
Punto de ebullición 251°C to 253°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 250 g
Beilstein 1871712
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%