Learn More
Fenoxiacetato de etilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15229876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15229876 100 g 100 g
10183581 5 g 5 g
10491373 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15229876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334941000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2555-49-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Número MDL MFCD00026895
Clave InChI MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
Nombre IUPAC etil 2-fenoxiacetato
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenoxyacetate
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 136°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.5035
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido