Learn More
Fenoxiacetato de etilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10183581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10183581 5 g 5 g
10491373 25 g 25 g
15229876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334940050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2555-49-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Número MDL MFCD00026895
Clave InChI MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
Nombre IUPAC etil 2-fenoxiacetato
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenoxyacetate
Nombre de nota 98%
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 136°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5035
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido