Learn More
Perfluorooctanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30040384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040384 50 mg 50 miligramos
30040777 25 mg 25 miligramos
30041276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE19263050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3108-24-5
Fórmula molecular C10H5F15O2
Peso molecular (g/mol) 442.13
Sinónimo Perfluorooctanoic Acid-Ethyl Ester, Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Ester Pentadecafluorooctanoic Acid;
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Perfluorooctanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.005