Learn More
Perfluorooctanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420197 5 g 5 g
11410197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21639.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3108-24-5
Fórmula molecular C10H5F15O2
Peso molecular (g/mol) 442.124
Número MDL MFCD00018063
Clave InChI JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76555
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl perfluorooctanoate
Densidad 1.626
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)6CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.311
Cantidad 5 g
Beilstein 1810008
Sinónimo ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.12
Porcentaje de pureza 97%