Learn More
Pentafluoropropionato de etilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361407 25 g 25 g
11351407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01782.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 426-65-3
Fórmula molecular C5H5F5O2
Peso molecular (g/mol) 192.085
Número MDL MFCD00000431
Clave InChI DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
PubChem CID 67928
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pentafluoropropionate
Densidad 1.299
Punto de ebullición 73°C to 74°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Índice de refracción 1.301
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1779789
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.09
Porcentaje de pureza ≥98%