Learn More
Acetato de etil (Pentafluorobenzoil), TRC
Código de producto. 30369892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369892 50 mg
30374972 500 mg
30370846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE81801850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3516-87-8
Fórmula molecular C11H7O3F5
Peso molecular (g/mol) 282.16
SMILES CCOC(=O)CC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (Pentafluorobenzoyl)acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7F5O3/c1-2-19-5(18)3-4(17)6-7(12)9(14)11(16)10(15)8(6)13/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0315