Learn More
Pentafluorobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348485 5 g 5 g
11358485 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10523.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4522-93-4 | C9H5F5O2 | 240.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4522-93-4
Fórmula molecular C9H5F5O2
Peso molecular (g/mol) 240.13
Número MDL MFCD00039211
Clave InChI DFUDMSIRGGTHGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pentafluorobenzoate, ethyl perfluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid ethyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, ethylpentafluorobenzoate, acmc-1ajj1, rarechem al bi 0017, perfluorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 78283
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pentafluorobenzoate
Densidad 1.431
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 5 g
Beilstein 2054770
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.13
Porcentaje de pureza 98%