Learn More
Parahidroxibenzoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 17957484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957484 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17957484 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0498.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Parahidroxibenzoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Nombres de analitos o componentes Ethyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC etil 4-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 166.17
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166,063 g/mol