Learn More
Parahidroxibenzoato de etilo, LoGiCal
Descripción
Parahidroxibenzoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 120-47-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Parahydroxybenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10 H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | etil 4-hidroxibenzoato |
| Mostrar más |