Learn More
Parabenos de Etilo, TRC
Código de producto. 30006437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006437 10 g 10 g
30010129 5 g 5 g
17948794 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92547510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-47-8
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester
Nombre IUPAC etil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.