Learn More
Etilparabeno-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl paraben 2,3,5,6-d4 |
| CAS | 1219795-53-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H6 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Ethyl p-hydroxybenzoate-d4, Ethyl parahydroxybenzoate-d4, Ethyl parahydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Ethylparaben-d4, Ethyl paraben-d4, p-Hydroxybenzoic-d4 acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCC)c([2H])c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.2 |
| Mostrar más |