Learn More
Pantotenato de etilo, Mikromol™
Descripción
Pantotenato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Pantothenate |
| CAS | 10527-68-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Pantothenate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl Pantothenate, N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-beta-alanine ethyl ester, Pantothenic acid, ethyl ester (7CI,8CI), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, ethyl ester, (R)-, Ethyl D-pantothenate, Ethyl pantothenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO5/c1-4-17-8(14)5-6-12-10(16)9(15)11(2,3)7-13/h9,13,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,16)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoato de etilo |
| Mostrar más |