Learn More
Etil palmitoleato, TRC
Código de producto. 30011396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011396 1 g 1 g
30006846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9258551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56219-10-4
Fórmula molecular C18 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Sinónimo (9Z)-9-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester, (Z)-9-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester, Palmitoleic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Z)-9-Hexadecenoate, Ethyl cis-9-Hexadecenoate, cis-9-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (Z)-hexadec-9-enoate
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Palmitoleate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h9-10H,3-8,11-17H2,1-2H3/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559