Learn More
Etilpalmato, TRC
Código de producto. 17929994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17929994 500 mg 500 miligramos
17978974 100 g 100 g
17969984 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17929994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925480500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-97-7
Fórmula molecular C18 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Sinónimo Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
Nombre IUPAC hexadecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylpalmitate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.2715