Learn More
Palmitato de etilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Palmitate-d5 |
| CAS | 1215397-47-9 |
| Fórmula molecular | C18 D5 H31 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate, Hexadecanoic Acid Ethyl Ester-d5, Palmitic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl Hexadecanoate-d5, NSC 8918-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Hexadecanoato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 289.508 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.3029 |