Learn More
Lipomed Etilpalmitato-D5
Código de producto. 30457458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30457458 50 mg
30457716 100 mg
30462212 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457458 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFAE169550
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los materiales de referencia certificados de Lipomed son soluciones ordenadas, nativas y soluciones estables etiquetadas con isótopos, con documentación y apoyo experto. Desde laboratorios forenses hasta clínicos, elige Lipomed por la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Fórmula molecular C18 D5 H31 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Peso molecular (g/mol) 289.508
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.3029