Learn More
Palmitato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429170 25 g 25 g
11439170 100 g 100 g
11449170 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15694.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.54€
    49.65€ / 25 g
    Ahorro 10.89€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 628-97-7 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Ethyl palmitate acts as a lubricant on the skin’s surfaces in order to get a soft and smooth appearance. It increases cytosolic Ca2+ concentration leading to pancreatic acinar cell injury due to excessive consumption of ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El palmitato de etilo actúa como lubricante en las superficies de la piel para obtener un aspecto suave y liso. Aumenta la concentración de CA2+ citosólica, lo que provoca lesiones de células acinares pancreáticas debido al consumo excesivo de etanol.
Solubilidad
Miscible con etanol, dimetilsulfóxido, cloroformo y acetato de etilo. Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-97-7
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00008996
Clave InChI XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl palmitate, hexadecanoic acid, ethyl ester, palmitic acid ethyl ester, ethyl cetylate, palmitic acid, ethyl ester, ethylpalmitate, unii-ird3m534zm, hexadecanoic acid ethyl ester, ethyl n-hexadecanoate, ird3m534zm
PubChem CID 12366
ChEBI CHEBI:84932
Nombre IUPAC hexadecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl palmitate
Punto de fusión 22°C to 26°C
Densidad 0.857
Punto de ebullición 192°C to 193°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Índice de refracción 1.4395
Cantidad 25 g
Beilstein 1782663
Información de solubilidad Miscible with ethanol,dimethyl sulfoxide,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.48
Porcentaje de pureza 97%