Learn More
Palmitato de etilo, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30459793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459793 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459793 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFAE14511LA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Palmitato de etilo, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylpalmitate
CAS 628-97-7
Nombres de analitos o componentes Ethylpalmitate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H36 O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Ethyl Palmitate, Hexadecanoic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC hexadecanoato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 284.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 284,2715 g/mol