Learn More
p-Toluensulfonato de etilo, 98 %
Código de producto. 10756011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10756011 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10740595 50 g Frasco de vidrio 50 g
10478100 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10756011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147230010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 80-40-0 | C9H12O3S | 200,25 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-40-0
Fórmula molecular C9H12O3S
Peso molecular (g/mol) 200.25
Número MDL MFCD00009100
Clave InChI VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato
SMILES CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 32.0°C to 34.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1740g/mL
Punto de ebullición 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3C2H5
Índice de refracción 1.5100 to 1.5120
Cantidad 1 kg
Beilstein 11, 99
Índice Merck 15, 3907
Gravedad específica 1.174
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación