Learn More
p-Toluensulfonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490518 1000 g 1000 g
11400528 50 g 50 g
11410528 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24658.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
Ethyl p-toluenesulfonate was used to develop an extraction method for methyl and ethyl esters of various sulfonic acids in active pharmaceutical ingredients using solid-phase micro extraction coupled to GC/MS in the selected ion monitoring mode. It was used in a study to develop a fast and accurate method for determination of residues of some common alkylating agents employed in drug synthesis by in situ derivatization-headspace-gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluensulfonato de etilo se utilizaba para desarrollar un método de extracción de ésteres metílicos y etílicos de diversos ácidos sulfónicos en principios activos mediante microextracción en fase sólida acoplada a GC/MS en el modo de monitorización selectiva de iones. Se utilizó en un estudio para desarrollar un método rápido y preciso para la determinación de residuos de algunos agentes alquilantes comunes empleados en la síntesis de fármacos mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas por derivatización in situ-espacio de cabeza.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-40-0
Fórmula molecular C9H12O3S
Peso molecular (g/mol) 200.252
Número MDL MFCD00009100
Clave InChI VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato
SMILES CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 29°C to 34°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición 221°C
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 1000 g
Número UN UN2811
Beilstein 611213
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3858
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.26
Porcentaje de pureza 98%