Learn More
p-aminobenzoato de etilo, 99,90%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11475411 100 g
1 options
Código de producto. 11475411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215796780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl p-aminobenzoate
CAS 94-09-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.999
Fórmula molecular C9H11NO2
Número MDL MFCD00007892
Cantidad 100 g
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 165.19
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.2
Forma física cristalino/a/s