Learn More
Oxazol-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445707 25 g 25 g
15435707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32924.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118994-89-1 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Ethyl oxazole-5-carboxylate is used as a pharmaceutical, organic intermediate and in organic light-emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxazol-5-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico y orgánico y en diodo orgánico de emisión de luz.
Solubilidad
Soluble en agua (35 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118994-89-1
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.126
Número MDL MFCD04114930
Clave InChI KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
PubChem CID 10964603
Nombre IUPAC 1,3-oxazol-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl oxazole-5-carboxylate
Punto de ebullición 60°C (2.25 mmHg)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 25 g
Beilstein 83084416
Información de solubilidad Soluble in water (35g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 98%