Learn More
Oxamato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10549600 25 g Frasco de vidrio 25 g
10209853 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-36-7 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-36-7
Número MDL MFCD00008005
Clave InChI RZMZBHSKPLVQCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl oxamate, ethyl carbamoylformate, oxamic acid ethyl ester, ethyl amino oxo acetate, oxamethane, acetic acid, aminooxo-, ethyl ester, ethoxalamide, oxamidic acid ethyl ester, ethoxy carbonyl formamide, oxalic acid, monoethyl ester amide
PubChem CID 69238
Nombre IUPAC 2-amino-2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl oxamate
Punto de fusión 112°C to 115°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7NO3
Fórmula lineal H2NCOCO2C2H5
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 544
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Peso molecular (g/mol) 117.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos