Learn More
Cloruro de oxalilo etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254960 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10427880 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10073803 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10254960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118781000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4755-77-5
Fórmula molecular C4H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 136.53
Número MDL MFCD00000706
Clave InChI OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl oxalyl chloride
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 135°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCO2C2H5
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 541
Gravedad específica 1.22
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido