Learn More
Medoxomil, Etil Olmesartán, TRC
Código de producto. 30373679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373679 50 mg
30369844 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92533550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1378863-74-1
Fórmula molecular C30 H32 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 572.61
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylpropyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester
Nombre IUPAC (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metil 5-(2-hidroxibutan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxilato
SMILES CCCc1nc(c(C(=O)OCC2=C(C)OC(=O)O2)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)C(C)(O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Olmesartan Medoxomil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32N6O6/c1-5-9-24-31-26(30(4,39)6-2)25(28(37)40-17-23-18(3)41-29(38)42-23)36(24)16-19-12-14-20(15-13-19)21-10-7-8-11-22(21)27-32-34-35-33-27/h7-8,10-15,39H,5-6,9,16-17H2,1-4H3,(H,32,33,34,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.2383