Learn More
Etil Olivetolato, TRC
Código de producto. 30377161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377161 1 g -
30381122 5 g -
30379445 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE3886201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38862-65-6
Fórmula molecular C14H20O4
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzoate
SMILES CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Olivetolate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O4/c1-3-5-6-7-10-8-11(15)9-12(16)13(10)14(17)18-4-2/h8-9,15-16H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1362