Learn More
Oleato de Etilo, TRC
Código de producto. 17909554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909554 50 mg 50 miligramos
17959554 1 g 1 g
17958124 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17909554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92532550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-62-6
Fórmula molecular C20 H38 O2
Peso molecular (g/mol) 310.51
Sinónimo Ethyl Oleate, (Z)-Octadec-9-enoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enoato de etilo
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Oleate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2872
Porcentaje de pureza >95%