Learn More
Oleato de etilo, téc. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437467 250 g 250 g
11427467 1000 g 1000 g
11447467 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15601.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.522 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-62-6
Fórmula molecular C20H38O2
Peso molecular (g/mol) 310.522
Número MDL MFCD00009579
Clave InChI LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Sinónimo ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enoato de etilo
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl oleate
Punto de fusión -32°C
Densidad 0.87
Punto de ebullición 205°C to 208°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.451
Cantidad 250 g
Beilstein 1727318
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.53
Porcentaje de pureza 70%
Grado Técnico