Learn More
Oleato de etilo-d5, TRC
Código de producto. 30384615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30384615 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30384615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925327100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Oleate-d5
CAS 1217226-00-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C20H33D5O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (9Z)-9-Octadecenoic Acid Ethyl Ester-d5, Crodamol EO-d5, Esterol 123-d5, Ethyl (Z)-9-Octadecenoate-d5, Ethyl cis-9-Octadecenoate-d5, Ethyl Oleate-d5, Nikkol EOO-d5, Nofable EO 99-d5, Oleic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-/i2D3,4D2
SMILES O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Nombre IUPAC 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo (Z)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 315.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.3186
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.