Learn More
Etil oleato, 98 %, mezcla de ésteres de ácidos grasos homólogos, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl oleate |
| Acidez | 0.5mg KOH/g max. |
| Densidad | 0.8600g/mL |
| Punto de ebullición | 190.0°C to 210.0°C (7.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 160°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 60% min. (oleic acid) (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5 |
| Índice de refracción | 1.4490 to 1.4530 |
| Mostrar más |