Learn More
Etil oleato, 98 %, mezcla de ésteres de ácidos grasos homólogos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10578322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10578322 250 g Frasco de vidrio 250 g
10627191 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
11964961 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10578322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410292500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.75€
    34.65€ / 250 g
    Ahorro 6.10€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-62-6
Fórmula molecular C20H38O2
Peso molecular (g/mol) 310.51
Clave InChI LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Sinónimo ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enoato de etilo
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl oleate
Acidez 0.5mg KOH/g max.
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 190.0°C to 210.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 60% min. (oleic acid) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Índice de refracción 1.4490 to 1.4530
Cantidad 250 g
Valor de saponificación 177 to 188mg KOH/g
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso