Learn More
Octanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30385506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385506 25 mL
30382657 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92531525ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-32-1
Fórmula molecular C10 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo Octanoic acid-ethyl ester, Octanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Caprylic acid ethyl ester, Et caprylate, Ethyl caprylate, Ethyl n-octanoate, Ethyl octanoate, NSC 8898
Nombre IUPAC octanoato de etilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caprylic acid ethyl ester
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463