Learn More
Octanoato de etilo-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl octanoate-d15 |
| CAS | 1219798-38-5 |
| Fórmula molecular | C10 2H15 H5 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.2405 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |