Learn More
Octanoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415437 500 g 500 g
11405437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23450.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-32-1
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00009552
Clave InChI YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
Nombre IUPAC octanoato de etilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl octanoate
Punto de fusión -47°C
Densidad 0.872
Punto de ebullición 206°C to 208°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal CH3(CH2)6CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.417
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,3778
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%