Learn More
O-toluato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390124 100 g 100 g
11380124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00598.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-24-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-24-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00009112
Clave InChI SOUAXOGPALPTTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl o-toluate, ethyl o-methylbenzoate, ethyl orthotoluate, 2-methylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-o-toluate, 2-methyl-benzoic acid ethyl ester, o-toluic acid ethyl ester, ethyl-2-methylbenzoate, ethylo-toluate
PubChem CID 66598
Nombre IUPAC 2-metilbenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl o-toluate
Densidad 1.033
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 100 g
Beilstein 2042517
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza ≥98%