Learn More
O-(2-Mesitilenosulfonil)acetohidroxamato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442126 5 g 5 g
15461728 250 mg 250 miligramos
15432126 1 g 1 g
15452126 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15442126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55470.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38202-27-6 | C13H19NO4S | 285.358 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38202-27-6
Fórmula molecular C13H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 285.358
Número MDL MFCD00009244
Clave InChI KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Sinónimo ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
PubChem CID 6282444
Nombre IUPAC (1E)-N-(2,4,6-trimetilfenil)sulfoniloxietanimidato de etilo
SMILES CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate
Punto de fusión 54°C to 56°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2144156
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.36
Porcentaje de pureza ≥98%