Learn More
Nonanoato de Etilo, TRC
Código de producto. 30386818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386818 1 g -
30379112 5 g 5 g
30381077 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE0776751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-29-5
Fórmula molecular C11 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 186.29
Sinónimo Nonanoic acid-ethyl ester, Nonanoic acid, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Ethyl n-nonanoate, Ethyl nonanoate, Ethyl nonylate, Ethyl pelargonate, NSC 8901, Pelargonic acid ethyl ester, Wine ether
Nombre IUPAC nonanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoic acid ethyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162