Learn More
Nonanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451227 100 mL 100 ml
11461227 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24190.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-29-5 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-29-5
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.30
Número MDL MFCD00009570
Clave InChI BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pelargonate, nonanoic acid, ethyl ester, ethyl nonylate, wine ether, nonanoic acid ethyl ester, natural, ethyl n-nonanoate, unii-ksh683s98j, fema no. 2447, pelargonic acid ethyl ester
PubChem CID 31251
ChEBI CHEBI:87501
Nombre IUPAC nonanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl nonanoate
Punto de fusión -44°C
Densidad 0.866
Punto de ebullición 227°C to 229°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal CH3(CH2)7CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.422
Cantidad 100 mL
Beilstein 1759169
Índice Merck 14,3838
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.3
Porcentaje de pureza 97%